Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CPCCOEt
Beskrivelse
hmGlu1 subtype-selective non-competitive antagonist (IC50 = 6.5 μM). Has no agonist or antagonist activity at hmGlu2, 4a, 5a, 7b, 8a or ionotropic receptors at concentrations of up to 100 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CPCCOEt |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 247.25 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.25 |