Få mere at vide
CPC Colder Products Company™ Steam-Thru II Quick-Disconnect Couplings
Artikelnummer. 30968800
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
12,7 mm
Til brug med:
12,7 mm
Højde (metrisk):
19,1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Til brug med Højde (metrisk) unitSize
30968800 12,7 mm 12,7 mm 19,1 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 30968800 Leverandør CPC Colder Products Company™ Leverandørnr. STC2020000
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Class VI, ADCF
Diameter (engelsk) Indre 0.5 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 12,7 mm
Materiale Polysulfone
Samlet længde (engelsk) 0.75 in.
Samlet længde (metrisk) 19.1 mm
Til brug med 12,7 mm
Højde (metrisk) 19,1 mm
Højde (engelsk) 0.75 in.
Farve Amber
Produkttype Steam Through II Connection