Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ Sanitetsstik, PE-sleeve, Single-Cycle
Artikelnummer. p-7138728
Diameter (engelsk) Indre:
1/2 tomme
3/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15437373
Brand: Cole-Parmer™ 3160410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til mediefremstilling, cellehøst, bio-reaktorfodring, pilotanlæg, farmaceutisk produktion og enhver applikation ved hjælp af fleksibel biopose
  • Engangs engangs ærme.
  • Spar tid og penge på rengøring.
  • Eliminerer døde ben, hvor bakterier kan vokse.
  • Forbindes til de fleste bio-bag tilslutninger.
  • Steam-through-forbindelser vil transformere din SIP-proces (steam-in place) ved at gøre forbindelserne renere, hurtigere og nemmere.
  • Innovativt produktdesign giver mulighed for en et-trins proces til sterilisering og medieoverførsel, mens man eliminerer døde punkter, reducerer antallet af forbindelser og eliminerer behovet for en laminar flow hætte.
  • Afslutningerne på fittings er sat til industristandarder for bioreaktorer og populære størrelser af fleksible rør, hvilket fremskynder tilpasningen til eksisterende systemer og processer.
  • Afrivningshylster beskytter fittingen mod aktivering før fuldstændig sterilisering.
  • Polysulfonlegemet og silikonemembranmaterialerne opfylder kravene til USP Klasse VI og fysisk-kemiske tests.
Tekniske data
Oversigt Sanitet x Barb
Diameter (engelsk) Indre 1/2 tomme
Materiale Polysulfon
Slangestørrelse 3/4 tommer
Slange Barb 3/4 tommer
Udløbsport 3/4 tommer
Steriliseringsmetode Gamma eller steam-in-place (SIP)
Produkttype SIP 1/2 ID x 3/4 x 3/4 in. Sanitetsstik, PE-sleeve, Single-Cycle