Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ Sanitærstik, PC-sleeve, Single-Cycle
Slangestørrelse:
3/4 in. x 1-1/2 in.
3/4 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Engangs engangs ærme.
- Spar tid og penge på rengøring.
- Eliminerer døde ben, hvor bakterier kan vokse.
- Forbindes til de fleste bio-bag tilslutninger.
- Steam-through-forbindelser vil transformere din SIP-proces (steam-in place) ved at gøre forbindelserne renere, hurtigere og nemmere.
- Innovativt produktdesign giver mulighed for en et-trins proces til sterilisering og medieoverførsel, mens man eliminerer døde punkter, reducerer antallet af forbindelser og eliminerer behovet for en laminar flow hætte.
- Afslutningerne på fittings er sat til industristandarder for bioreaktorer og populære størrelser af fleksible rør, hvilket fremskynder tilpasningen til eksisterende systemer og processer.
- Afrivningshylster beskytter fittingen mod aktivering før fuldstændig sterilisering.
- Polysulfonlegemet og silikonemembranmaterialerne opfylder kravene til USP Klasse VI og fysisk-kemiske tests.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sanitet x Barb |
| Materiale | Polysulfon |
| Slangestørrelse | 3/4 in. x 1-1/2 in. |
| Slange Barb | 3/4 tommer |
| Udløbsport | 1-1/2 in. |
| Steriliseringsmetode | Autoklave, gamma eller damp på stedet (SIP) |
| Produkttype | Sanitetsstik, PC-sleeve, Single Cycle x Barb Connector, 1/2 in. |