Få mere at vide
CPC™ Hygiejneindlæg AseptiQuik
Artikelnummer. 30968744
Skift visning
Maksimalt tryk:
45 psig
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Maksimalt tryk Pakningsstørrelse
30968744 45 psig Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 30968744 Leverandør CPC™ Leverandørnr. AQC44012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00 DKK
    2008.85 DKK / Pakke med 5
    Spare 81.15 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Tekniske data
Sterilitet Steril
Maksimalt tryk 45 psig
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Produkttype Hygiejneindlæg