Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ Quick-Disconnect ventilkoblingshus
Porttype:
1/4 tommer
3/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sæt indsatsen i huset for at forbinde fittingen.
- Beslagshalvdele låses med det samme.
- For at frakoble fittingshalvdelene skal du blot trykke på tommelfingerlåsen på koblingshuset.
- fjederbetjent ventil i hver fittingshalvdel tætner strømningsvejen.
- Lige igennem fittings uden afspærringsventiler er også tilgængelige.
- Alle fittings har 316 fjedre og låse i rustfrit stål.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Montering |
| Farve | Hvid |
| Temperatur (engelsk) Max. | 1810 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 82 °C |
| Porttype | 1/4 tommer |
| Oversigt | Quick-Disconnect x Push-to-Connect |
| Steriliseringsmetode | Autoklav eller ethylenoxid (ETO) |
| Materiale | Acetal |
| Tryk | 120 psi |