Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ Hurtig afbrydelse af to-takts sanitære koblinger
Artikelnummer. 15457383
Slangestørrelse:
3/4 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15457383
Brand: Cole-Parmer™ STC2020000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Innovativt produktdesign giver mulighed for en et-trins proces til sterilisering og medieoverførsel, samtidig med at man eliminerer døde punkter, reducerer antallet af forbindelser og eliminerer behovet for en laminar flow hætte
  • Tilbyd den ekstra fordel ved både steam on og steam off funktionalitet.
  • Ventilen kan vende tilbage til damppositionen for at tillade en anden dampcyklus efter medieoverførsel.
  • Afslutninger på disse konnektorer er indstillet til industristandarder for bioreaktorer og fås i populære størrelser af fleksible rør.
  • Befugtede overflader opfylder krav vedr USP Klasse VI fysisk-kemiske test.
  • Alle enheder er lavet af dyrefri polysulfonharpiks.
Tekniske data
Oversigt Sanitet x Barb
Materiale Polysulfon
Slangestørrelse 3/4 tommer
Slange Barb 3/4 tommer
Steriliseringsmetode Gamma eller steam-in-place (SIP)