Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ Hurtig afbrydelse lige gennem slangehageindsatser
Beskrivelse
- Højstrøms lynkoblinger består af et hus og en indsats (bestil monteringshalvdele separat)
- Sæt indsatsen i koblingshuset for at forbinde
- Monteringshalvdelene låser på plads med det samme
- For at frakoble fittingshalvdele skal du blot trykke på knappen på koblingshuset
- Ventilmodeller har en fjederdrevet 316 SS ventil, der forsegler strømningsvejen, når fittingshalvdelene er frakoblet
- Alle fittings har 316 SS låsefjedre og EPDM tætninger
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polypropylen |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | 32 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Slangestørrelse | 3/4 tommer |
| Slange Barb | 3/4 tommer |
| Port størrelse | 3/8 tommer Hurtig afbrydelse |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid, Gamma |
| Maksimalt tryk | 60 psi |
| Vakuum niveau | 27,5 tommer Hg |
| Vis mere |