Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ Quick-Disconnect lige koblingsindsats
Samlet længde (metrisk):
3.43 cm
3.76 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sæt indsatsen i huset for at forbinde fittingen.
- Beslagshalvdele låses med det samme.
- For at frakoble fittingshalvdelene skal du blot trykke på tommelfingerlåsen på koblingshuset.
- fjederbetjent ventil i hver fittingshalvdel tætner strømningsvejen.
- Lige igennem fittings uden afspærringsventiler er også tilgængelige.
- Alle fittings har 316 fjedre og låse i rustfrit stål.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Quick-Disconnect koblingsindsats |
| Farve | Hvid |
| Temperatur (engelsk) Max. | 180 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 82 °C |
| Porttype | Quick-Disconnect x Push-to-Connect |
| Oversigt | 1/4 x 3/8 in. |
| Steriliseringsmetode | Autoklav eller ethylenoxid (ETO) |
| Samlet længde (metrisk) | 3.76 cm |
| Materiale | Acetal |
| Tryk | 120 psi |