Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ Hurtig afbrydelse af rustfri stål sanitære koblinger
Click to view available options
Slangestørrelse:
3/4 tommer
Unit Size:
Hver
Description
- Fastgør disse koblinger direkte til dine sanitære hardwaresamlinger
USP Klasse IV materialer. - Fuldt steriliserbar.
- Både koblinger og indsatser fås med standard sanitære afslutninger til at fastgøre til dit system med en sanitær pakning og tri-kløver klemmer.
- Vælg mellem indsatser i rustfrit stål eller polysulfon til at passe til polysulfonlegemer.
- Alle modeller har USP Klasse VI platinhærdede silikonepakninger.
- Bland og match disse kroppe og indsatser med polysulfon-hurtigkoblingselementerne for større fleksibilitet i dit processystem.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Sanitær x Quick-Disconnect |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Slangestørrelse | 3/4 tommer |
| Steriliseringsmetode | Autoklave eller Gamma |
| Produkttype | Quick-Disconnect-indsats, rustfrit stål, sanitærstik |