Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ Hurtig afbrydelse af sanitære koblinger
Slangestørrelse:
1 tomme
3/4 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fastgør disse koblinger direkte til dine sanitære hardwaresamlinger
- USP Klasse IV materialer.
- Fuldt steriliserbar.
- Både koblinger og indsatser fås med standard sanitære afslutninger til at fastgøre til dit system med en sanitær pakning og tri-kløver klemmer.
- Vælg mellem indsatser i rustfrit stål eller polysulfon til at passe til polysulfonlegemer.
- Alle modeller har USP Klasse VI platinhærdede silikonepakninger.
- Bland og match disse kroppe og indsatser med polysulfon-hurtigkoblingselementerne for større fleksibilitet i dit processystem.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sanitær x Quick-Disconnect |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polysulfon |
| Slangestørrelse | 1 tomme |
| Port størrelse | 1 tomme |
| Steriliseringsmetode | Autoklave, e-beam, Ethylenoxid eller Gamma |
| Produkttype | Quick-Disconnect, Sanitær Connector |