Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ Hurtig afbrydelse af sanitære koblinger
Artikelnummer. 13484156
Slangestørrelse:
1 tomme
3/4 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13484156
Brand: Cole-Parmer™ 3160426
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Integrer engangsartikler med dit eksisterende udstyr til behandling af rustfrit stål.
  • Fastgør disse koblinger direkte til dine sanitære hardwaresamlinger
  • USP Klasse IV materialer.
  • Fuldt steriliserbar.
  • Både koblinger og indsatser fås med standard sanitære afslutninger til at fastgøre til dit system med en sanitær pakning og tri-kløver klemmer.
  • Vælg mellem indsatser i rustfrit stål eller polysulfon til at passe til polysulfonlegemer.
  • Alle modeller har USP Klasse VI platinhærdede silikonepakninger.
  • Bland og match disse kroppe og indsatser med polysulfon-hurtigkoblingselementerne for større fleksibilitet i dit processystem.
Tekniske data
Oversigt Sanitær x Quick-Disconnect
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polysulfon
Slangestørrelse 3/4 tommer
Port størrelse 3/4 tommer
Steriliseringsmetode Autoklave, e-beam, Ethylenoxid eller Gamma
Produkttype Quick-Disconnect, Sanitær Connector