Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC Hurtig frakobling af panelmonteret slange Barbefittingslegeme
Artikelnummer. 15406333 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
1/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
15406333 1/8 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 15406333 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0636104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 DKK
    152.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.81 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Quick Disconnect-koblinger har en tommelfingerlås for nem montering.
  • CPC Hurtig frakobling af panelmonteret slange Barbefittingslegeme
  • Standard flow lynkoblinger kræver et hus og en indsats af samme flowstørrelse
  • Sæt indsatsen i huset for at forbinde fittingen
  • Monteringshalvdelene låser på plads med det samme
  • For at frakoble fittingshalvdelene skal du blot trykke på tommelfingerlåsen på koblingshuset
Tekniske data
Oversigt Quick-Disconnect x Barb, ikke-ventilforbindelse
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Acetal
Slangestørrelse 1/8 tommer
Udløbsport 1/8 tommer
Port størrelse 1/8 tommer
Steriliseringsmetode Autoklav eller ethylenoxid
Materiale (forsegling) Buna N
Maksimalt tryk 120 psi
Vakuum niveau 28 tommer Hg
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 180 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C
Produkttype Panelmonteret slange Modhagefitting Body