Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC Hurtig afbrydelse af slange Barb Fitting Body
Artikelnummer. 15406413
Skift visning
Port størrelse:
1/16 tommer
1/4 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Port størrelse unitSize
15406413 1/4 tommer Hver
15496333 1/16 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406413 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0636153
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Quick Disconnect-koblinger har en tommelfingerlås for nem montering.
  • CPC Hurtig afbrydelse af slange Barb Fitting Body
  • Standard flow lynkoblinger kræver et hus og en indsats af samme flowstørrelse
  • Sæt indsatsen i huset for at forbinde fittingen
  • Monteringshalvdelene låser på plads med det samme
  • For at frakoble fittingshalvdelene skal du blot trykke på tommelfingerlåsen på koblingshuset
Tekniske data
Oversigt Quick-Disconnect x Barb, ikke-ventilforbindelse
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Acetal
Samlet længde (metrisk) 4.95 cm
Slangestørrelse 1/4 tommer
Udløbsport 3/8 tommer
Port størrelse 1/4 tommer
Steriliseringsmetode Autoklav eller ethylenoxid
Materiale (forsegling) Buna N
Maksimalt tryk 120 psi
Vakuum niveau 28 tommer Hg
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 180 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C
Produkttype Slange Barb Fitting Body