Få mere at vide
CPC™ Plastforbindelser, koblinger og fittings
Slange Barb:
0,375 tommer
Højde (engelsk):
0,63 tommer.
Materiale:
Polypropylen
Produkttype:
Slangestang med ventil in-line koblingsindsats
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fås i 1/8 til 1/2 tommer nominelt flow
- Polypropylen konstruktion
- EPDM 0-ringe
- Koldere tommelfingerlås
- Kemisk resistent og gamma steriliserbar
- Færre lækagepunkter, kortere samlinger og hurtigere installationer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Samlet længde (engelsk) | 1,35 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 34.2 mm |
| Til brug med | 9.5mm |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -40 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slange Barb | 0,375 tommer |
| Højde (metrisk) | 16.5 mm |
| Højde (engelsk) | 0,63 tommer. |
| Inkluderer | Plaststik |
| Vis mere |