Få mere at vide
CPC™ Plastforbindelser, koblinger og fittings
Artikelnummer. 11801120
Slange Barb:
0,375 tommer
Højde (engelsk):
0,63 tommer.
Materiale:
Polypropylen
Produkttype:
Slangestang med ventil in-line koblingsindsats
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11801120
Brand: CPC™ 0636485
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dæk en bred vifte af generelle applikationer med disse plastikhurtigkoblinger. CPC™ Plastforbindelser, koblinger og fittings har integrerede afslutninger og enhånds til- og frakobling.
  • Fås i 1/8 til 1/2 tommer nominelt flow
  • Polypropylen konstruktion
  • EPDM 0-ringe
  • Koldere tommelfingerlås
  • Kemisk resistent og gamma steriliserbar
  • Færre lækagepunkter, kortere samlinger og hurtigere installationer
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Samlet længde (engelsk) 1,35 tommer.
Samlet længde (metrisk) 34.2 mm
Til brug med 9.5mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slange Barb 0,375 tommer
Højde (metrisk) 16.5 mm
Højde (engelsk) 0,63 tommer.
Inkluderer Plaststik
Farve Hvid
Maksimalt tryk 120 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 180 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttype Slangestang med ventil in-line koblingsindsats