Få mere at vide
CPC™ Quick-Disconnect Fitting, Tætningsprop, Polycarbonat, 1/4 in. Strømningsstørrelse
Artikelnummer. 30968795
Skift visning
Til brug med:
N/A
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
30968795 N/A Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 30968795 Leverandør CPC™ Leverandørnr. MPC30003MB25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 DKK
    515.96 DKK / Pakke med 25
    Spare 46.04 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afmonter disse beslag med et enkelt tryk på tommelfingerlåsen. Cole-Parmer™ CPC™ Plast Quick-Disconnect Fittings er ideelle til brug med ætsende væsker. Polycarbonatmaterialer består alle fysisk-kemiske, cytotoksiske, udvaskbare og ekstraherbare tests.
Afmonter disse beslag med et enkelt tryk på tommelfingerlåsen. CPC™ Plast Quick-Disconnect Fittings er ideelle til brug med ætsende væsker. Polycarbonatmaterialer passerer alle fysisk-kemiske, cytotoksiske, udvaskbare og ekstraherbare materialer
CPC Seriekoblinger sikrer sikre forbindelser og er nemme at betjene —selv med handsker. De kan genbruges, men alligevel økonomiske nok til at tillade bortskaffelse.
  • Materiale: Medicinsk ABS, polycarbonat og polysulfon
  • Slangeområde: 1/4 og 3/8 tommer. Indre dia. (6,4 og 9,5 mm)
  • Flowhastighed: Cv∽5,5 (79,25) maks.
  • Ergonomisk tommelfingerlås
  • Hørbart 'klik', når du er tilsluttet
  • USP Klasse VI materialer
  • Kan steriliseres med autoklave, EtO, e-beam eller gamma
  • Koblingshalvdelene kan drejes, når de er tilsluttet
  • Tilspidset modhage
  • BSE/TSE frie materialer
  • O-ring: Silikoneforsegling USP Klasse VI
  • Cellekulturmediepakning og overførselslinjer
  • Ansøgninger om høst og indsamling
  • Bufferløsninger
  • Rørsæt
  • Urologiske dræn-/opsamlingssystemer
  • Hypo/hypertermi tæpper
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ADCF
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polycarbonat
Diameter (metrisk) Udvendig 19.1 mm
Samlet længde (metrisk) 31.5 mm
Til brug med N/A
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Farve Lilla
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121° C
Produkttype Quick Disconnect Fitting