Få mere at vide
CPC™ Plast Quick-Disconnect Fittings
Artikelnummer. 17729529
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
9,5 mm
Produkttype:
Slangekobling uden ventil
Slangekoblingsindsats uden ventil
Slangestang Ikke-ventileret in-line koblingshus
Slangestang Ikke-ventileret in-line koblingsindsats
Slangestang Ikke-ventilet koblingsindsats
Materiale:
ABS
Polycarbonat
Polysulfon
Farve:
Hvid
Lilla
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Produkttype Materiale Farve unitSize
17729529 6,4 mm Slangekobling uden ventil Polycarbonat Lilla -
17385589 9,5 mm Slangekoblingsindsats uden ventil ABS Hvid -
11780029 6,4 mm Slangestang Ikke-ventileret in-line koblingshus Polysulfon Ravgul Pakke med 5
11739979 6,4 mm Slangestang Ikke-ventilet koblingsindsats Polysulfon Ravgul Pakke med 5
17739529 6,4 mm Slangekoblingsindsats uden ventil Polycarbonat Lilla -
11749979 9,5 mm Slangestang Ikke-ventileret in-line koblingsindsats Polycarbonat Ravgul Pakke med 5
11700629 9,5 mm Slangestang Ikke-ventileret in-line koblingshus Polysulfon Ravgul Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17729529 Leverandør CPC™ Leverandørnr. MPC17004T03
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afmonter disse beslag med et enkelt tryk på tommelfingerlåsen. CPC™ Plast Quick-Disconnect Fittings er ideelle til brug med ætsende væsker. Polycarbonat- og polysulfonmaterialer består alle fysisk-kemiske, cytotoksiske, udvaskbare og ekstraherbare tests.
Afmonter disse beslag med et enkelt tryk på tommelfingerlåsen. CPC™ Plast Quick-Disconnect Fittings er ideelle til brug med ætsende væsker. Polycarbonat- og polysulfonmaterialer passerer alle fysisk-kemiske, cytotoksiske, udvaskbare og ekstraherbare materialer
CPC Series couplings assure secure connections, and are easy to operate—even with gloved hands. They are reusable, yet economical enough to allow disposability.
  • Material: Medical-grade ABS, polycarbonate and polysulfone
  • Tubing Range: 1/4 and 3/8 in. I.D. (6.4 and 9.5mm)
  • Fow Rate: Cv∽5.5 (79.25) max.
  • Ergonomic thumb latch
  • Audible 'click' when connected
  • USP Class VI materials
  • Can be sterilized by autoclave, EtO, e-beam, or gamma
  • Coupling halves can be rotated when connected
  • Tapered barb
  • BSE/TSE free materials
  • Cell culture media packaging and transfer lines
  • Harvest and collection applications
  • Buffer solutions
  • Tube sets
  • Urology drainage/collection systems
  • Hypo/hyperthermia blankets
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Class VI, ADCF
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (engelsk) Indre 0.25 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Polycarbonat
Samlet længde (engelsk) 1.1 in.
Samlet længde (metrisk) 28 mm
Til brug med 6.4mm
Til brug med (applikation) Cell culture media packaging and transfer lines, harvest and collection applications
Min. Driftstemperatur (engelsk) -40°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Højde (metrisk) 25 mm
Højde (engelsk) 0.96 in.
Farve Lilla
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 250°F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121°C
Produkttype Slangekobling uden ventil