Få mere at vide
CPC™ Plast Quick-Disconnect Fittings
Beskrivelse
Afmonter disse beslag med et enkelt tryk på tommelfingerlåsen. CPC™ Plast Quick-Disconnect Fittings er ideelle til brug med ætsende væsker. Polycarbonat- og polysulfonmaterialer passerer alle fysisk-kemiske, cytotoksiske, udvaskbare og ekstraherbare materialer
CPC Series couplings assure secure connections, and are easy to operate—even with gloved hands. They are reusable, yet economical enough to allow disposability.
- Material: Medical-grade ABS, polycarbonate and polysulfone
- Tubing Range: 1/4 and 3/8 in. I.D. (6.4 and 9.5mm)
- Fow Rate: Cv∽5.5 (79.25) max.
- Ergonomic thumb latch
- Audible 'click' when connected
- USP Class VI materials
- Can be sterilized by autoclave, EtO, e-beam, or gamma
- Coupling halves can be rotated when connected
- Tapered barb
- BSE/TSE free materials
- Cell culture media packaging and transfer lines
- Harvest and collection applications
- Buffer solutions
- Tube sets
- Urology drainage/collection systems
- Hypo/hyperthermia blankets
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Class VI, ADCF |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.25 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,4 mm |
| Materiale | Polycarbonat |
| Samlet længde (engelsk) | 1.1 in. |
| Samlet længde (metrisk) | 28 mm |
| Til brug med | 6.4mm |
| Til brug med (applikation) | Cell culture media packaging and transfer lines, harvest and collection applications |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -40°F |
| Vis mere |