Få mere at vide
CPC™ Plast Quick-Disconnect Fittings
Artikelnummer. 11749979
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
9,5 mm
Produkttype:
Slangekobling uden ventil
Slangekoblingsindsats uden ventil
Slangestang Ikke-ventileret in-line koblingshus
Slangestang Ikke-ventileret in-line koblingsindsats
Slangestang Ikke-ventilet koblingsindsats
Materiale:
ABS
Polycarbonat
Polysulfon
Farve:
Hvid
Lilla
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11749979
Brand: CPC™ 3131172
Afmonter disse beslag med et enkelt tryk på tommelfingerlåsen. CPC™ Plast Quick-Disconnect Fittings er ideelle til brug med ætsende væsker. Polycarbonat- og polysulfonmaterialer består alle fysisk-kemiske, cytotoksiske, udvaskbare og ekstraherbare tests.
Afmonter disse beslag med et enkelt tryk på tommelfingerlåsen. CPC™ Plast Quick-Disconnect Fittings er ideelle til brug med ætsende væsker. Polycarbonat- og polysulfonmaterialer passerer alle fysisk-kemiske, cytotoksiske, udvaskbare og ekstraherbare materialer
CPC Seriekoblinger sikrer sikre forbindelser og er nemme at betjene —selv med handsker. De kan genbruges, men alligevel økonomiske nok til at tillade bortskaffelse.
  • Materiale: Medicinsk ABS, polycarbonat og polysulfon
  • Slangeområde: 1/4 og 3/8 tommer. Indre dia. (6,4 og 9,5 mm)
  • Strømningshastighed: Cv ∽5,5 (79,25) max.
  • Ergonomisk tommelfingerlås
  • Hørbart 'klik', når du er tilsluttet
  • USP Klasse VI materialer
  • Kan steriliseres med autoklave, EtO, e-beam eller gamma
  • Koblingshalvdelene kan drejes, når de er tilsluttet
  • Tilspidset modhage
  • BSE/TSE frie materialer
  • Cellekulturmediepakning og overførselslinjer
  • Ansøgninger om høst og indsamling
  • Bufferløsninger
  • Rørsæt
  • Urologiske dræn-/opsamlingssystemer
  • Hypo/hypertermi tæpper
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ADCF
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 9,5 mm
Materiale Polycarbonat
Samlet længde (engelsk) 1,3 tommer.
Samlet længde (metrisk) 33 mm
Til brug med 9.5mm
Til brug med (applikation) Cellekulturmediepakning og overførselslinjer, høst- og indsamlingsapplikationer
Min. Driftstemperatur (engelsk) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Højde (metrisk) 15.2 mm
Højde (engelsk) 0,6 tommer
Materiale (forsegling) Platinhærdet silikone
Farve Ravgul
Maksimalt tryk 60 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 300 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 149 °C
Produkttype Slangestang Ikke-ventileret in-line koblingsindsats