Få mere at vide
CPC™ Plast Quick-Disconnect Fittings
Beskrivelse
Afmonter disse beslag med et enkelt tryk på tommelfingerlåsen. CPC™ Plast Quick-Disconnect Fittings er ideelle til brug med ætsende væsker. Polycarbonat- og polysulfonmaterialer passerer alle fysisk-kemiske, cytotoksiske, udvaskbare og ekstraherbare materialer
CPC Seriekoblinger sikrer sikre forbindelser og er nemme at betjene —selv med handsker. De kan genbruges, men alligevel økonomiske nok til at tillade bortskaffelse.
- Materiale: Medicinsk ABS, polycarbonat og polysulfon
- Slangeområde: 1/4 og 3/8 tommer. Indre dia. (6,4 og 9,5 mm)
- Strømningshastighed: Cv ∽5,5 (79,25) max.
- Ergonomisk tommelfingerlås
- Hørbart 'klik', når du er tilsluttet
- USP Klasse VI materialer
- Kan steriliseres med autoklave, EtO, e-beam eller gamma
- Koblingshalvdelene kan drejes, når de er tilsluttet
- Tilspidset modhage
- BSE/TSE frie materialer
- Cellekulturmediepakning og overførselslinjer
- Ansøgninger om høst og indsamling
- Bufferløsninger
- Rørsæt
- Urologiske dræn-/opsamlingssystemer
- Hypo/hypertermi tæpper
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI, ADCF |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,4 mm |
| Materiale | Polysulfon |
| Samlet længde (engelsk) | 1,3 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 33 mm |
| Til brug med | 6.4mm |
| Til brug med (applikation) | Cellekulturmediepakning og overførselslinjer, høst- og indsamlingsapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -40 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Vis mere |