Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick Disconnect kompressionsventilindsatser
Slangestørrelse:
1/4 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Metal lynkoblinger kræver et fittinghus og en indsats med samme flowstørrelse (bestilles separat).
- Tåler vakuum til 250psi.
- Temperaturområde: -40 til +180 °F.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Quick-Disconnect x Kompressionsforbindelse |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Messing |
| Samlet længde (metrisk) | 3.69 cm |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -40 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangestørrelse | 1/4 tommer |
| Udløbsport | 1/8 tommer |
| Steriliseringsmetode | Autoklav eller ethylenoxid |
| Maksimalt tryk | 250 psi |
| Vis mere |