Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ DrumQuik PRO System Pro Adapter
Artikelnummer. p-7138739
Slangestørrelse:
1/2 tomme. NPTF x 1/2 in. OD
1/2 tomme. NPTF x 1/2 in. Slange Barb
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15417423
Brand: Cole-Parmer™ 3160831
Lukket systemdesign sikrer sikkerheden for dit anlæg, miljøet og dine medarbejdere i alle faser af kemikaliehåndteringen
  • Brugervenlig, økonomisk løsning til kemikaliedispensering.
  • Holdbare materialer modstår barske driftsforhold.
  • Ideel til 5 gallon jerrydåser, 55 gallon tromler og IBC'er.
  • DrumQuik PRO-systemet tilbyder en forenklet løsning til dine behov for kemikaliedispensering.
  • Vedligeholder et lukket system, der beskytter dit anlæg, dit driftsmiljø og dine medarbejdere mod de potentielle farer ved kemiske dryp, spild og undslippende dampe.
  • Enkle forbindelser, robust konstruktion og kemikalieresistente materialer håndterer en lang række anvendelser, herunder syrer og ætsende stoffer, landbrugsvæsker, rengørings- og steriliseringsmidler, maling og belægninger og madolier og sirupper.
  • Basiskomponenter er en genanvendelig lynkobling og en engangstromleindsatsenhed; som begge er fremstillet af miljøvenligt, fødevaregodkendt polyethylen (PE).
  • Bestil et praktisk dispenseringssæt, som indeholder alle nødvendige komponenter, eller tilpas dit eget system med individuelle komponenter.
  • Koblingshus og propper passer lige godt med alle angivne tromleindsatser.
Tekniske data
Oversigt Kompression x NPT(F)
Materiale Polypropylen
Slangestørrelse 1/2 tomme. NPTF x 1/2 in. OD
Flowhastighed 10 GPM ved mindre end 2 psid (0,14 bar) trykfald
Maksimalt tryk 45 psi
Produkttype Pro-adapter, 1/2 tommer. NPTF x 1/2 in. OD