Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ DrumQuik PRO System Pro Adapter
Slangestørrelse:
1/2 tomme. NPTF x 1/2 in. OD
1/2 tomme. NPTF x 1/2 in. Slange Barb
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Brugervenlig, økonomisk løsning til kemikaliedispensering.
- Holdbare materialer modstår barske driftsforhold.
- Ideel til 5 gallon jerrydåser, 55 gallon tromler og IBC'er.
- DrumQuik PRO-systemet tilbyder en forenklet løsning til dine behov for kemikaliedispensering.
- Vedligeholder et lukket system, der beskytter dit anlæg, dit driftsmiljø og dine medarbejdere mod de potentielle farer ved kemiske dryp, spild og undslippende dampe.
- Enkle forbindelser, robust konstruktion og kemikalieresistente materialer håndterer en lang række anvendelser, herunder syrer og ætsende stoffer, landbrugsvæsker, rengørings- og steriliseringsmidler, maling og belægninger og madolier og sirupper.
- Basiskomponenter er en genanvendelig lynkobling og en engangstromleindsatsenhed; som begge er fremstillet af miljøvenligt, fødevaregodkendt polyethylen (PE).
- Bestil et praktisk dispenseringssæt, som indeholder alle nødvendige komponenter, eller tilpas dit eget system med individuelle komponenter.
- Koblingshus og propper passer lige godt med alle angivne tromleindsatser.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kompression x NPT(F) |
| Materiale | Polypropylen |
| Slangestørrelse | 1/2 tomme. NPTF x 1/2 in. OD |
| Flowhastighed | 10 GPM ved mindre end 2 psid (0,14 bar) trykfald |
| Maksimalt tryk | 45 psi |
| Produkttype | Pro-adapter, 1/2 tommer. NPTF x 1/2 in. OD |