Få mere at vide
Cole Parmer CPC (Colder) Quick-Disconnect Hose Barb Body
Diameter (engelsk) Indre:
1/4 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size. Acetal
Plug insert into body to connect fitting—fitting halves lock into place immediately. To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/4 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1/4 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1/4 in. |
| Samlet længde (metrisk) | 4.95 cm |
| Emballagemængde | 1 |
| Slangestørrelse | 1/4 tommer |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Quick Disconnect Hose Barb Body |