Få mere at vide
CPC™ AseptiQuik DC-karrosseriet
Artikelnummer. 30968742
Skift visning
Materiale:
Polycarbonat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
30968742 Polycarbonat Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 30968742 Leverandør CPC™ Leverandørnr. AQCDC17008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4377.15 DKK
    3946.16 DKK / Pakke med 5
    Spare 430.99 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Min. Driftstemperatur (metrisk) 4 °C
Maksimalt tryk 60 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C