Få mere at vide
CPA inhibitor, MedChemExpress
Beskrivelse
CPA inhibitor (Carboxypeptidase inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CPA inhibitor |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 223532-02-3 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H19NO4 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | Carboxypeptidase inhibitor |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (319.13 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |