Få mere at vide
CP21R7, MedChemExpress
Beskrivelse
CP21R7 is potent GSK-3β inhibitor, with an IC50 of 1.8 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CP21R7 |
| CAS | 125314-13-8 |
| Farve | Orange |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H15N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | CP21 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (100.84 mM) |
| SMIL | O=C1C(C2=CN(C)C3=CC=CC=C23)=C(C4=CC(N)=CC=C4)C(N1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.34 |
| Vis mere |