Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CP 96345
Beskrivelse
Potent and selective non-peptide NK1 receptor antagonist. Attenuates substance P-induced salivary response and inhibits neurogenic inflammation in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CP 96345 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 412.57 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.577 |