Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CP 94253 hydrochloride
Beskrivelse
Potent, selective 5-HT1B agonist (Ki values are 89, 2, 860, 49 and 1,600 nM for 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1C, 5-HT1D and 5-HT2 receptors respectively). Centrally active upon systemic administration in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CP 94253 hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 293.8 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.795 |