Få mere at vide
CP-91149, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-chloro-N-[(2S,3R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-4-oxo-1-phenylbutan-2-yl]-1H-indole-2-carboxamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22ClN3O3/c1-25(2)21(28)19(26)17(10-13-6-4-3-5-7-13)24-20(27)18-12-14-11-15(22)8-9-16(14)23-18/h3-9,11-12,17,19,23,26H,10H2,1-2H3,(H,24,27)/t17-,19+/m0/s1 |
| Formel vægt | 399.135 |