Få mere at vide
CP-809101 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
CP-809101 hydrochloride is a potent and selective 5-HT2C receptor agonist with pEC50 of 9.96/7.19/6.81 for human 5-HT2C/5-HT2B/5-HT2A receptors respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CP-809101 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1215721-40-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H18Cl2N4O |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | H2O : 20 mg/mL (58.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | [H]Cl.ClC1=CC(COC2=NC(N3CCNCC3)=CN=C2)=CC=C1 |
| Vis mere |