Få mere at vide
CP-690550 N-Hydroxyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CP-690550 N-Hydroxyl |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N6O2/c1-11-4-7-21(14(23)3-6-17)9-13(11)20(2)15-12-5-8-22(24)16(12)19-10-18-15/h5,8,10-11,13,24H,3-4,7,9H2,1-2H3/t11-,13+/m1/s1 |
| Formel vægt | 328.1648 |