Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CP 690550 citrate
Beskrivelse
Potent JAK inhibitor (IC50 values are 1, 20, and 112 nM for JAK3, JAK2 and JAK1 respectively). Orally active immunosuppressant; exhibits efficacy in rodent rheumatoid arthritis models.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CP 690550 citrate |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 504.49 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.5 |