Få mere at vide
CP-673451, MedChemExpress
Beskrivelse
CP-673451 is a potent and selective inhibitor of PDGFR with IC50s of 10 and 1 nM for PDGFRα and PDGFRβ, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CP-673451 |
| CAS | 343787-29-1 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H27N5O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (239.52 mM) |
| SMIL | NC1CCN(C2=C3N=C(C=CC3=CC=C2)N4C=NC5=CC(OCCOC)=CC=C54)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.5 |
| Formel vægt | 417.5 |
| Vis mere |