Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CP-673451 |
| CAS | 343787-29-1 |
| Synonym | 1-[2-[5-(2-methoxyethoxy)-1H-benzimidazol-1-yl]-8-quinolinyl]-4-piperidinamin |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C24H27N5O2 |
| Formel vægt | 417.51 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |