Få mere at vide
(-)-CP 55940 (10 mg/mL in methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-CP 55,940 |
| CAS | 83002-04-4 |
| Molekylær formel | C24 H40 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Phenol, 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]-, Phenol, 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]-, (1α,2β,5α)-(-)-, 5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]phenol, (-)-CP 55940, CP 55940, (-)-CP 55,940, (-)-CP-55,940 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O3/c1-4-5-6-7-14-24(2,3)19-11-13-21(23(27)16-19)22-17-20(26)12-10-18(22)9-8-15-25/h11,13,16,18,20,22,25-27H,4-10,12,14-15,17H2,1-3H3/t18-,20-,22-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCC(C)(C)c1ccc([C@H]2C[C@@H](O)CC[C@@H]2CCCO)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-[(1S,2S,5S)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.57 |
| Formel vægt | 376.2977 |
| Vis mere |