Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CP 43
Beskrivelse
CP 43 is a potent TAO kinase (TAOK) inhibitor (IC50 values are 11 nM/L and 15 nM/L for TAOK1 and TAOK2, respectively). Inhibits TAOK phosphorylation and activation of JNK in vitro. Prolongs duration of mitosis and increases mitotic cell death in the SKBR3 breast cancer cell line. Also reduces tau phopshorylation in cortical neurons at sites associated with neurodegeneration in human tauopathies.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Oxo-2-((1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)amino)ethyl)-[1,1′-biphenyl]-4-carboxamide |
| CAS | 850467-66-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C25H24N2O2 |
| Renhed | 98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?