Få mere at vide
CP 376395, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498587
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498587 5 mg -
16443406 25 mg -
16436396 100 mg -
16435968 10 mg 10mg
16402117 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16498587 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14130
MedChemExpress CP 376395 is a potent and selective Corticotropin releasing factor 1 (CRF1) receptor antagonist.
CP 376395 is a potent and selective Corticotropin releasing factor 1 (CRF1) receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CP 376395
CAS 175140-00-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H30N2O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (306.30 mM)
SMIL CCC(CC)NC1=C(C)C(OC2=C(C)C=C(C)C=C2C)=NC(C)=C1
Molekylvægt (g/mol) 326.48
Formel vægt 326.48
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation