Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CP 316819
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18055702
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18055702 10 mg
18024332 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18055702 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3542/10
Selective glycogen phosphorylase inhibitor
Selective glycogen phosphorylase inhibitor [IC50 values are 0.017 and 0.034 μM against human skeletal muscle glycogen phosphorylase a (huSMGPa) and liver glycogen phosphorylase a (huLGPa) respectively]. Antihyperglycemic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 186392-43-8
Molekylær formel C21H22ClN3O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CP 316819
Mængde 10 mg
Formel vægt 415.87
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 415.874