Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CP 154526
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074272
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074272 10 mg
18095012 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18074272 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2779/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 DKK
    2168.25 DKK / 10mg
    Spare 126.75 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selective, non-peptide CRF1 antagonist
Selective, non-peptide CRF1 receptor antagonist (Ki values are 2.7 and > 10000 nM for CRF1 and CRF2 receptors respectively). Blocks CRF-induced adenylate cyclase activation (Ki = 3.7 nM) and attenuates activation of the HPA axis by CRF. Displays anxiolytic-like activity in the rat elevated plus-maze test; brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 257639-98-8
Molekylær formel C23H33ClN4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CP 154526
Mængde 10 mg
Formel vægt 400.99
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 400.995