missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CP 122721 hydrochloride

Beskrivelse
CP 122721 hydrochloride is a high affinity NK1 antagonist (pIC50 = 9.8). Suppresses recruitment of immunocytes in respiratory syncytial virus (RSV)-infected rats after capsaicin stimulation. Also blocks substance P-induced excitation of locus ceruleus cells in guinea pig brain slices (IC50 = 7 nM). Exhibits anxiolytic and antidepressant-like effects. Active in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 145877-52-7 |
| Synonym | (2S,3S)-N-[[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl]-2-phenyl-3-piperidinamine dihydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C20H23F3N2O2.2HCl |
| Formel vægt | 453.33 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?