Få mere at vide
CP-10447, TRC
Artikelnummer. 30006954
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30006954 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30006954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC78120010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CP-10447
CAS 843-93-6
Molekylær formel C16 H13 Br N2 O
Mængde 10 mg
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-bromo-2-methylphenyl)-2-methyl-, 4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-bromo-o-tolyl)-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), CP 10447, CP-10447
InChI formel InChI=1S/C16H13BrN2O/c1-10-9-12(17)7-8-15(10)19-11(2)18-14-6-4-3-5-13(14)16(19)20/h3-9H,1-2H3
SMIL CC1=Nc2ccccc2C(=O)N1c3ccc(Br)cc3C
IUPAC navn 3-(4-bromo-2-methylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 329.19
Formel vægt 328.0211