Få mere at vide
Epredia™ Dækglasfarvningsstativer
Artikelnummer. 12627706 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Oversigt:
30-dækglasstativ
Fem-dækglasstativ
Stillinger:
5
30
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Stillinger Pakningsstørrelse
12627706 30-dækglasstativ 30 Hver
12617706 Fem-dækglasstativ 5 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12627706 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 DKK
    1638.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 266.74 DKK
    14% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold 22 mm eller 24 mm dækglas sikkert med Epredia™ Dækglasfarvningsstativer. Fås i to størrelser.
  • Fremstillet af svejset rustfrit stål
Stativ med fem dækglas:
  • Passer i lodret farvningsglas eller glasbæger
Tredive dækglasstativ:
  • Inkluderer et aftageligt fjederhåndtag
  • Måler 4 x 11 x 1,2 tommer. (10,2 x 2,8 x 3,0 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 30-dækglasstativ
Holder Dias
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 30
Længde (metrisk) slæde 22 eller 24 mm
Produkttype Dækglasfarvningsstativ