Få mere at vide
CleanSpace™ Technology Overall
Artikelnummer. 15940062 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Mængde:
25/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15940062 25/Pk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15940062 Leverandør CleanSpace™ Technology Leverandørnr. PAF0049
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Engangsovertræksdragt beskytter CleanSpace™ åndedrætsværn mod snavs og stænk.
  • Brugt sammen med det revolutionerende CleanSpace™ - en letvægts PAPR uden slanger/remme
  • Materialer: Spundne polymerfibre
  • Let og hurtigt monteret og fjernet fra kraftenheden
  • Kompatibel med alle CleanSpace™ Åndedrætsværn
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Produkttype Blæserdæksel
Til brug med (udstyr) Standard- og storhusfiltre
Model- PAF-0049
Mængde 25/Pk.