Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 200 Easysafe hættedragt
Artikelnummer. 15310541 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15310541 Lille Hver
15320541 Medium Hver
15330541 Større Hver
15360541 3X-Large Hver
15350541 2X-stor Hver
15340541 X-Large Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15310541 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D14886039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.21 DKK
    40.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.47 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Tilbyder tilstrækkelig type 5 og 6 barrierebeskyttelse og forbliver både luft- og fugtgennemtrængelige. DuPont™ Tyvek™ 200 Easysafe hætteoveralls er lavet af en ny og unik optimeret polyethylen nonwoven, der er blødere med en mere åben struktur end Tyvek™ 500 og 600.
  • Robust, men alligevel let
  • Elastik i ansigt, håndled, talje og ankler
  • Antistatisk behandling på ydersiden
  • Syede udvendige sømme i gul til visuel identifikation og differentiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Lille
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Ankel stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm