Få mere at vide
Epredia™ Dækglas, rektangler
Shop alle Epredia produkter
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Dimensioner (L x B):
36 x 24 mm
64 x 48 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Highly transparent and achromatic – practically free of any color distortion
- Good planarity
- Refraction index adjusted for microscopes
- High optical homogeneity – practically free of inclusions, streaks, bubbles etc.
- Very good chemical stability
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Rectangle |
| Længde (metrisk) | 64 mm |
| Bredde (metrisk) | 48 mm |
| Tykkelse (metrisk) | #1 (0,13 til 0,16 mm) |
| Dimensioner (L x B) | 64 x 48 mm |
| Mængde | 100/Pk. |