Få mere at vide
Epredia™ Dækglas, rektangler
Artikelnummer. 11936309 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Dimensioner (L x B):
36 x 24 mm
64 x 48 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11936309 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 36 x 24 mm Pakke med 1000
12765098 #1 (0,13 til 0,16 mm) 64 x 48 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936309 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. BB02400360AC13MNZ0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00 DKK
    334.82 DKK / Pakke med 1000
    Spare 42.18 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Epredia™TM coverslips are ideally suited as cover material for specimens in microscopic examinations in medicine, biology and research. Manufactured from D 263TM M borosilicate glass from Schott AG. Available in various sizes and thicknesses.
  • Meget gennemsigtig og akromatisk– praktisk talt fri for enhver farveforvrængning
  • God planhed
  • Brydningsindeks justeret for mikroskoper
  • Høj optisk homogenitet– praktisk talt fri for indeslutninger, striber, bobler osv.
  • Meget god kemisk stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Rektangel
Længde (metrisk) 36 mm
Bredde (metrisk) 24 mm
Tykkelse (metrisk) #1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Dimensioner (L x B) 36 x 24 mm
Mængde 100/Pk.