Få mere at vide
Epredia™ Dæksedler, cirkler
Artikelnummer. 12893804 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
#0 (0,085 til 0,13 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
Diameter (metrisk):
10 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12893804 #0 (0,085 til 0,13 mm) 10 mm -
10343435 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 30 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12893804 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. CB00100RA020MNZ0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Epredia ™TM dækglas er ideelt egnet som dækmateriale til prøver i mikroskopiske undersøgelser inden for medicin, biologi og forskning. Fremstillet af D 263TM M borosilikatglas fra Schott AG. Fås i forskellige størrelser tykkelser.
  • Meget gennemsigtig og akromatisk– praktisk talt fri for enhver farveforvrængning
    God planhed
  • Brydningsindeks justeret for mikroskoper
  • Høj optisk homogenitet– praktisk talt fri for indeslutninger, striber, bobler osv.
  • Meget god kemisk stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Cirkel
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 10 mm
Bredde (metrisk) 10 mm
Tykkelse (metrisk) #0 (0,085 til 0,13 mm)
Diameter (metrisk) 10 mm