Få mere at vide
BRAND™ Dækglas til mikroskopobjektglas
Artikelnummer. 15202469 Shop alle Brand produkter
Dimensioner (L x B):
18 x 18 mm
24 x 24 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Artikelnummer. 15202469
Brand: BRAND™ 470045
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af hydrolytisk klasse 1 rent klart borosilikatglas for fremragende kemikalieresistens.
  • Tykkelse mellem 0,13 og 0,17 mm
  • Brydningsindeks n e = 1,52± 0,01, Abbe tal v e = 56,5± 0,5
  • Fuldt automatiseret produktion garanterer brugsklar kvalitet: ren, støv- og fedtfri, forvrængningsfri
  • Fladhed indeni± 3 μm
  • Pakkemængde for kvadratisk form er 2000 (10 kasser á 200); Pakningsmængde for rektangulær form er 1000 (10 kasser á 100)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Firkant
Materiale Borosilikatglas
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Dimensioner (L x B) 18 x 18 mm
Mængde 2000 (10 kasser af 200)