Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Dækglas til tællekamre og hæmacytometre
Artikelnummer. 10147771
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 24 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
10147771 24 x 24 mm
1 options
Artikelnummer. 10147771 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 0352000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.65 DKK
    905.64 DKK / Pakke med 100
    Spare 165.01 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Bruge Marienfeld Superior™ Dækglas med 0,4 mm tykkelse til tællekamre og hæmacytometre til dækning af prøverne i tællekamre.
  • Fremstillet af specielt optisk glas
  • Klar til brug
  • Slibede og polerede kanter
  • Yderligere funktion: Den fremragende kvalitet af kanterne gør hæmacytometerets dækglas velegnet til blodudstrygninger
  • Individuelt pakket i polyposer, 10 polyposer i en plastikkasse, 10 plastikkasser i en papkasse
  • Til in vitro diagnostiske (IVD) applikationer i henhold til IVD direktiv 98/79/EC, med CE-mærke og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Firkant
Materiale Specielt optisk glas
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Dimensioner (L x B) 24 x 24 mm
Til brug med (udstyr) Tællekamre og hæmacytometre
Mængde 100